Learn More
Potassium Bromide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10385950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10385950 500 g 500g
10705151 250 g 250g
10676072 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10385950 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4000/53
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Punto di fusione 734°C
Colore White
pH 5 to 8.8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
IUPAC Name potassium;bromide
Peso formulazione 119g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide