Learn More
Potassium Bromide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1435°C |
| Punto di fusione | 734°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8.8 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 250 g |
| IUPAC Name | potassium bromide |
| Peso formulazione | 119g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| Pressione del vapore | <0.01mmHg at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bromide