Learn More
Potassium bromide, For IR spectroscopy, Solstice
Codice prodotto. 15624700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
6 x 100 g
Dimensione della confezione:
100g
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15624700 100 g 100g
15644700 6 x 100 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15624700 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 34919100G
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
for IR spectroscopy
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare KBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium;bromide
Peso formulazione 119g/mol
Grado Not Available
Pressione del vapore 0.01 mmHg (20°C), 1 mmHg (795°C)