Learn More
Potassium bromide, FTIR Grade
Codice prodotto. 11344757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344757 25 g 25g
11359107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039794.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It used for removal of peripheral membrane proteins. Potassium bromide and sodium perborate play an important role for mild and regioselective oxidative bromination of anilines. Its Pellet is useful for fine structural characteristics by infared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Punto di fusione 730°C
Nota nome FTIR Grade
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.559
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.75 g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate.
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119.01
Grado Premium FTIR
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide