Learn More
Potassium Bromide, for IR Spectroscopy, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10714001 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714001 100 g Recipiente in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10714001 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4020/48
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
100g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Punto di fusione 734°C
CAS 2-3-7758
Colore White
pH 5 to 8.8
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Recipiente in vetro
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
Formula molecolare BrK
Numero MDL MFCD00011358
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC Name potassium bromide
Molecular Weight (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Peso formulazione 119g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide