Learn More
Potassium bromide, Premium FTIR Grade
Codice prodotto. 15452847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 Pc.
25 Pc.
50 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452847 200 Pc. pezzi 200
15432847 25 Pc. pezzi 25
15422847 50 Pc. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15452847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047111.KQ
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 730°C
Forma fisica Powder
Quantità 200 Pc.
Odore Odorless
Imballaggio 0.5g packets
Indice di rifrazione 1.559
Densità 2.75 g/mL
Formula lineare KBr
Indice di Merck 14,7618
Peso formulazione 119.01
Grado Premium FTIR