Learn More
Potassium Bromide, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15620560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25kg
500g
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15620560 100 g 100g
15660560 500 g 500g
15630560 1 kg 1kg
15640560 2.5 kg 2.50kg
15670560 6 x 1 kg pezzi 6
15680560 6 x 2.5 kg pezzi 6
15650560 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15620560 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 02110100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.43€
    38.25€ / 100g
    Risparmia 3.18€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
CAS 7758-02-3, 14708-99-7
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula lineare KBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.