Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Bromide |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7758-02-3, 7732-18-5 |
| Formula molecolare | BrK |
| Concentrazione | 0.5 M |
| Numero MDL | MFCD00011358 |
| Sinonimo | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI Key | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| IUPAC Name | potassium bromide |
| Vedi altri risultati |