Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Bromide |
| CAS | 7758-02-3, 7732-18-5 |
| Quantità | 1000 mL |
| Formula molecolare | BrK |
| Numero MDL | MFCD00011358 |
| Sinonimo | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI Key | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| IUPAC Name | potassium bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.00 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium bromide 1M Volumetric solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide