Learn More
Potassium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30010694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010694 100 g 100g
30003519 10 g 10g
30004697 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010694 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP695045100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-02-3
Formula molecolare Br K
Molecular Weight (g/mol) 119
Sinonimo Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
IUPAC Name potassium;bromide
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Peso formulazione 117.882