Learn More
Potassium carbonate, 98%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 15540554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15540554 5 kg 5kg
15530554 1 kg 1kg
15550554 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15540554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447620050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC Name dipotassium carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium carbonate
Punto di fusione 891.0°C
Quantità 5 kg
Formula lineare K2CO3
Indice di Merck 15,774
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Peso formulazione 138.21
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 2.0% max.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt