Learn More
Carbonato di potassio anidro, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10637612 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637612 5 kg Fusto in plastica 5kg
10121440 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10558820 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10264250 2.5 kg Recipiente per polveri in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10637612 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4080/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 891°C
Colore White
pH 11.5 to 12
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 5 kg
IUPAC Name dipotassium carbonate
Peso formulazione 138.21g/mol
Imballaggio Fusto in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate