Learn More
Potassium Carbonate Anhydrous (White Granular Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10687623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687623 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10687623 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP365500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Glass Bottle; 500g
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Carbonate Anhydrous
Punto di fusione 891°C
CAS 584-08-7
Colore White
pH 11.5 to 12
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Formula molecolare CK2O3
Numero MDL MFCD00011382
Indice di Merck 15, 7740
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name dipotassium carbonate
Molecular Weight (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Peso formulazione 138.21
Percent Purity ≥99%
Identificazione Pass Test