Learn More
Potassium Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30409229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6950555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Formula molecolare C O3 . 2 K
Quantità 5 g
Sinonimo Potassium carbonate
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC Name dipotassium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Peso formulazione 137.9122