Learn More
Potassium chlorate, 99+%
Descrizione
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
Solubility
Soluble in water, glycerol. Insoluble in alcohol.
Notes
Store away from incompatible materials. Store in a well-ventilated place.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 400°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Potassium chlorate |
| Punto di fusione | 368°C |
| Quantità | 5000 g |
| Numero UN | UN1485 |
| Indice di Merck | 14,7620 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 122.55 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium chlorate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Solido comburente Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium chlorate