Learn More
Potassium Chlorate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10294200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294200 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10294200 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4160/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Punto di fusione 356°C
CAS 3811-04-9
Colore White
pH 5 to 6
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare ClKO3
Numero MDL 11361
Sinonimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;chlorate
Molecular Weight (g/mol) 122.55
PubChem CID 6426889
Peso formulazione 122.55g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium chlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.