Learn More
Potassium Chlorate, puriss., 99 to 101%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15671160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15671160 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15681160 5 kg Flacone in polietilene 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15671160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 126341KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss., 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3811-04-9
Formula molecolare ClKO3
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Numero MDL MFCD00011361
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC Name potassium;chlorate
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chlorate
Punto di fusione 356°C
Colore White
pH 5 to 6.5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare KClO3
Numero UN UN1485
Peso formulazione 122.55g/mol
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 2.34g/cu.cm