Learn More
Alfa Aesar™ Potassium chloride, 0.0765M, Conductivity Standard
Marca:  Alfa Aesar™ 042695.K2
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7447-40-7 Peso : 0.01000kg
Quantità 1L
Codice prodotto. 11395437
  • 34.76€ / 1L
Spedizione stimata
24-02-2021
Identificatori chimici
7447-40-7
74.548
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
ClK
MFCD00011360
4873
potassium;chloride
Specifica
Potassium chloride Conductivity Standard
7447-40-7
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium;chloride
4873
74.55
Odorless
10000μmho at 25°C
ClK
0.0765M
[Cl-].[K+]
74.548
CHEBI:32588
Liquid
1L
Videos
SDS Documenti