Specifica
| Punti di ebollizione | 1420.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium chloride |
| Punto di fusione | 770.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | KCl |
| Fieser | 06,48 |
| Vedi altri risultati |