Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium chloride, 99%, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15496249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496249 500 g 500g
15406259 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496249 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J64189.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1500°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 773°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.984 g/mL
Indice di Merck 14,7621
IUPAC Name potassio;cloruro
Peso formulazione 74.55
Percent Purity 99%
Grado Biologia molecolare