Learn More
Potassium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 99.0-100.5%
Marca:  Honeywell Fluka P3911-500G
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7447-40-7 Peso : 0.50000kg
Quantità 500g
Codice prodotto. 15618030
  • 42.77€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 98
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Identificatori chimici
7447-40-7
74.548
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
potassium;chloride
ClK
MFCD00011360
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Specifica
Potassium chloride
ClK
MFCD00011360
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
[Cl-].[K+]
74.548
CHEBI:32588
99 to 100.5%
1.98g/mL at 25°C
7447-40-7
KCl
NONH for all modes of transport
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium;chloride
4873
74.55g/mol
ACS Reagent
500g
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
SDS Documenti