Learn More
Thermo Scientific Chemicals Potassium chloride, for biochemistry
Codice prodotto. 15700879 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15700879 500 g 500g
12632700 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15700879 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 418205000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.50€
    60.50€ / 500g
    Risparmia 4.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420.0°C
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 770.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare KCl
Fieser 06,48
Indice di Merck 15,7742
Informazioni di solubilità (1 M in water) Clear colorless
Peso formulazione 74.54
Grado Biochemical