Learn More
Potassium chloride, extra pure
Codice prodotto. 10588873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10588873 5 kg Flacone in plastica 5kg
10404385 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10588873 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 193780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    246.00€ / 5kg
    Risparmia 17.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420.0°C
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 770.0°C
Colore White
pH 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare KCl
Fieser 06,480
Indice di Merck 15, 7742
Informazioni di solubilità Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Peso formulazione 74.54
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro