Learn More
Potassium Chloride, puriss. p.a., Solstice
Codice prodotto. 15643320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15643320 1 kg 1kg
15633320 100 g 100g
15673320 500 g 500g
15683320 5 kg 5kg
15693320 6 x 1 kg pezzi 6
15663320 4 x 5 kg pezzi 4
15653320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15643320 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 312481KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 1 kg
Formula lineare KCl
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium chloride
Peso formulazione 74.55g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado puriss. p.a.
Densità 1.98g/mL at 25°C