Learn More
Potassium Chloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium chloride solution |
| Nota nome | Conductivity 111.8mS/cm at 25°C, conductance standard |
| CAS | 7447-40-7 |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Formula molecolare | ClK |
| Formula lineare | KCl |
| Numero MDL | MFCD00011360 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Vedi altri risultati |