Learn More
Cloruro di potassio (cristalli bianchi), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10735874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10735874 500 g Flacone in polietilene 500g
10697623 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10735874 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP366500
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Il cloruro di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420°C
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Punto di fusione 770°C
Colore Bianco
pH 6
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5 %
Note percentuale saggio 99,0-100,5%
Indice di Merck 15, 7742
Peso formulazione 74.55
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Flacone in polietilene