Learn More
Potassium chromate, ACS reagent, meets the requirements of Reag.Ph.Eur.
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
100g
500g
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Potassium chromate |
| Punto di fusione | 975.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | K2CrO4 |
| Indice di Merck | 15,7743 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 194.2 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Glass bottle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium chromate
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering