Learn More
Potassium Cyanate, 96%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15691970 500 g Flacone in polietilene 500g
15671970 100 g Flacone in polietilene 100g
15681970 2 kg Flacone in polietilene 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15691970 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 215074500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.96
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-28-3
Formula molecolare CKNO
Molecular Weight (g/mol) 81.12
Numero MDL MFCD00011411
InChI Key GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMILES [K+].[O-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Cyanate
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare KOCN
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3594798
IUPAC Name potassium;cyanate
Peso formulazione 81.12g/mol
Percent Purity 96%
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder/Chunks
Densità 2.056g/mL at 25°C