Learn More
Potassium cyanide, 97%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10073860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10073860 500 g Flacone in plastica 500g
10143392 25 g Flacone in plastica 25g
10618324 100 g Flacone in plastica 100g
10115743 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10073860 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 316455000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium cyanide
Nota nome 96+%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CKN
Fieser 05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22
Indice di Merck 15, 7747
SMILES [C-]#N.[K+]
IUPAC Name potassium;cyanide
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Peso formulazione 65.12
Percent Purity ≥96.0%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.