Learn More
Potassium cyanide, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11476790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476790 500 g 500g
11466790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11476790 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13273.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
Solubility
Highly soluble in water. Soluble in methanol, glycerol, and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Notes
Deliquescent solid. Store in airtight containers. Incompatible with acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1625°C
Materiale o nome chimico Potassium cyanide
Punto di fusione 634°C
Quantità 500 g
Formula lineare KCN
Numero UN UN1680
Beilstein 4652394
Indice di Merck 14,7626
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 65.12
Percent Purity ≥97%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.52
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide