Learn More
Potassium cyanide, ACS, 96.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396439 250 g 250g
11386439 50 g 50g
11376439 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11396439 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012136.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifications
Punti di ebollizione 1625°C
Materiale o nome chimico Potassium cyanide
Punto di fusione 634°C
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Granules
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 96.0% min.
Beilstein 4652394
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 65.12
Grado Reagente ACS
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.52 g/mL