Learn More
Potassium cyanide, ACS Reagent, ≥96.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120694 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15641790 25 g Flacone in polietilene 25g
15651790 500 g Flacone in polietilene 500g
15631790 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15641790 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 20781025G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥96.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Cyanide
Punto di fusione 634°C (literature)
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare KCN
Numero UN UN1680
Beilstein 3593645
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 65.12g/mol
Percent Purity ≥96.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Granular Powder
Pressione del vapore 1.8 hPa at 634.5°C
Densità 1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m