Produktkod. 15675930
Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Quantità
Förpackningsstorlek
15675930
50 g
50g
15665930
250 g
250g
15655930
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15675930
Leverantör
Honeywell Research Chemicals
Leverantörsnummer
6018050G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Purum p.a.,≥97.0% (AT)
Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Kemiska identifierare
CAS
151-50-8
Formula molecolare
CKN
Molecular Weight (g/mol)
65.116
Numero MDL
MFCD00011397
InChI Key
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID
9032
IUPAC Name
potassium;cyanide
SMILES
[C-]#N.[K+]
Specifikationer
Materiale o nome chimico
Potassium cyanide
Quantità
50 g
Formula lineare
KCN
Numero UN
UN1680
Beilstein
3593645
Peso formulazione
65.12g/mol
Percent Purity
≥97% (AT)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?