Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Cyanide |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | KCN |
| Numero UN | 1680 |
| Beilstein | 3593645 |
| Peso formulazione | 65.12g/mol |
| Percent Purity | ≥97% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. |