Learn More
Potassium Cyanide, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15673330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15673330 25 kg 25kg
15643330 100 g 100g
15663330 250 g 250g
15653330 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15673330 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3125225KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6704.82€
    4970.45€ / 25kg
    Risparmia 1734.37€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥97.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Cyanide
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Solid
Quantità 25 kg
Formula lineare KCN
Numero UN 1680
Beilstein 3593645
Peso formulazione 65.12g/mol
Percent Purity ≥97%
Grado ACS/puriss. p.a.