Learn More
Potassium Cyanide, Technical grade, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15661080 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15661080 6 x 1 kg pezzi 6
15641080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15661080 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 118136X1KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Technical,≥96%
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Molecular Weight (g/mol) 65.116
Numero MDL MFCD00011397
InChI Key NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC Name potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Cyanide
Quantità 6 x 1 kg
Formula lineare KCN
Numero UN UN1680
Peso formulazione 65.12
Percent Purity ≥96%
Grado Caratteristiche