Learn More
Potassium Cyanide, TRC
Codice prodotto. 30423268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30423268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30423268 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69505025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Formula molecolare CKN
Quantità 25 g
Sinonimo Potassium Cyanide, Feratox
InChI Formula InChI=1S/CN.K/c1-2;
SMILES [K]C#N
IUPAC Name cyanopotassium
Molecular Weight (g/mol) 65.12
Peso formulazione 65.1157