Learn More
Potassium Dichromate, 0.3945 N, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium Dichromate |
| Colore | Orange |
| Nota nome | 0.3945 Normal |
| CAS | 7778-50-9 |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Cubitainer |
| Formula molecolare | Cr2K2O7 |
| pH | 3.5 to 4 |
| Quantità | 10 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Show More |