Learn More
Potassium Dichromate, 4% (w/v), Ricca Chemical
Codice prodotto. 31940475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31940475 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31940475 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R6042800500A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Dichromate
Colore Orange
CAS 7778-50-9, 7732-18-5
CAS min. % 94.0, 3.77
CAS max % 98.0, 3.93
Imballaggio Natural Poly Bottle
Formula molecolare Cr2K2O7
pH ∼3.5 to 4
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Concentration or Composition Notes 4% (w/v)
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molecular Weight (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Percent Purity 4%
Grado Laboratory