Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 500.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium dichromate |
| Punto di fusione | 398.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | Orange |
| Forma fisica | Fine Crystals or Crystalline Powder |
| Quantità | 50 g |
| Perdita all'essiccatura | 0.05% max. (105°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (Iodometry) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium dichromate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.