Learn More
Potassium dichromate, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10206830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10206830 1 kg Flacone in plastica 1kg
10434155 500 g Flacone in plastica 500g
10286873 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10206830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Oxidation reagent | CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.19
Numero MDL MFCD00011367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 500.0°C
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Punto di fusione 398.0°C
Colore Orange to Orange-Red
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (110°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Iodometry)
Formula lineare K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Indice di Merck 15, 7748
Informazioni di solubilità Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.19
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium dichromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate