Learn More
Potassium dichromate, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 10434155 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10434155
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxidation reagent | CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.19
Numero MDL MFCD00011367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 500.0°C
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Punto di fusione 398.0°C
Colore Orange to Orange-Red
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Iodometry)
Formula lineare K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Indice di Merck 15, 7748
Informazioni di solubilità Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Peso formulazione 294.19
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (110°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium dichromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.