Learn More
Potassium Dichromate, TRC
Codice prodotto. 30423383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
50 g
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423383 50 g -
30416718 1 g -
30418396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423383 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP69511050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2 O7 . 2 K
Molecular Weight (g/mol) 294.18
Sinonimo Chromic acid (H2Cr2O7), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (8CI), C 501, Chromium potassium oxide (K2Cr2O7), Dichromic acid dipotassium salt, Dipotassium bichromate, Dipotassium bichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromate, Dipotassium dichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromium heptaoxide, Potassium bichromate, Potassium dichromate, Potassium dichromate (K2(Cr2O7)), Potassium dichromate(VI), SRM 935a
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Peso formulazione 293.7728