Learn More
Potassium Dichromate TS, 7.5% (w/v), Ricca Chemical
Codice prodotto. 31940502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Natural Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31940502 100 mL Natural Poly Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 31940502 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R6041000100A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.182
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Colore Orange
Nota nome Test Solution
CAS min. % 91.0, 6.84
CAS max % 95.0, 7.12
Imballaggio Natural Poly Bottle
Solvente o matrice Aqueous Solution
pH ∼3.5 to 4
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
Concentration or Composition Notes 7.5% (w/v)
Percent Purity 7.5%
Grado Laboratory