Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10793611 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793611 1 kg 1kg
10284010 250 g 250g
10783611 500 g 500g
10409380 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10793611 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/4800/60
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 7778-77-0, White, Melting Point: 253 deg.C, Molecular Formula: H2KO4P, Molecular Weight: 136.084, Packaging: Plastic powder jar, pH: 4.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 253°C
Colore White
pH 4.5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
IUPAC Name potassium;dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09g/mol