Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 253°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | potassium;dihydrogen phosphate |
| Peso formulazione | 136.09g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |