Description
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, for HPLC
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | 253°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
| IUPAC Name | potassium;dihydrogen phosphate |
| Peso formulazione | 136.09g/mol |