Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium diphosphate |
| Punto di fusione | 1090°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Formula lineare | K4O7P2 |
| Indice di Merck | 15, 7783 |
| Show More |