Learn More
Potassium Disulfate, Puriss. p.a. ≥97.5% (T), Solstice
Codice prodotto. 15605950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15605950 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15605950 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 602351KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥97.5% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium disulfate
Punto di fusione 325°C
CAS 7790-62-7
Colore White
pH 1.0 to 2.0 (25.5g/L at 25°C)
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare K2O7S2
Numero MDL MFCD00011385
Numero UN UN3260
Sinonimo potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
InChI Key KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC Name dipotassium;sulfonato sulfate
Molecular Weight (g/mol) 254.31
PubChem CID 62681
Peso formulazione 254.32g/mol
Percent Purity ≥97.5% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.28g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium disulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium disulphate