Learn More
Potassium Disulfate, TRC
Codice prodotto. 30134575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134575 100 g 100g
30005604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP695075100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-62-7
Formula molecolare K2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 254.32
Sinonimo Potassium Pyrosulfate (K2S2O7), Pyrosulfuric Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfate, Dipotassium Pyrosulfate, Potassium Disulfate, Potassium Disulfate (K2S2O7), Potassium Pyrosulfate, Potassium Sulfate (K2S2O7)
IUPAC Name dipotassium;sulfonato sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Disulfate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Peso formulazione 253.836